4-Aminopiperidina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
432920050 432920250
ACRO432920050EA 112 EUR
ACRO432920050 ACRO432920250
4-Aminopiperidina 95%
4-Aminopiperidine
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 65 °C (18Torr)
Densidad: 0,954 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179399
Núm. CAS: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test