4-(Aminomethyl)phenol hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxybenzylamine hydrate
432930050 432930250
ACRO432930050EA 91.6 EUR
ACRO432930050 ACRO432930250
4-(Aminomethyl)phenol hydrate 97%
4-(Aminomethyl)phenol hydrate
Formula: C₇H₉NO·xH₂O
MW: 123,16 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19690971
Núm. CAS: 696-60-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13.0 %
Elemental Analysis 9.52 to 10.31 % (N) based on monohydrate
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test