4-Ethynylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
432940010
432940050
ACRO432940010EA
176
EUR
ACRO432940010
ACRO432940050
4-Ethynylbenzaldehyde 95%
4-Ethynylbenzaldehyde
Formula:
C₉H₆O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664348 Núm. CAS: 63697-96-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |