4-Etinilanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-4-aminobenceno, 1-Amino-4-etinilbenceno
432950010 432950050
ACRO432950010EA 80.6 EUR
ACRO432950010 ACRO432950050
4-Etinilanilina 97%
4-Etinilanilina
Formula: C₈H₇N
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00168824
Núm. CAS: 14235-81-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test