Azetidin-2-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
432960010 432960050
ACRO432960010EA 154 EUR
ACRO432960010 ACRO432960050
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formula: C₃H₅NO
Pto. Ebullición: 106 °C (15 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013328
Núm. CAS: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test