Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
432980010
432980050
ACRO432980010EA
195
EUR
ACRO432980010
ACRO432980050
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Pto. de fusión: 88,4…88.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16660968 Núm. CAS: 1093860-48-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Cream to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 89 °C |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.18 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |