1H-Tetrazol 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrazole
432990010 432991000
432990010.EA 913 EUR
432990010. 432991000.
1H-Tetrazol 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
1H-Tetrazol
Formula: CH₂N₄
Pto. Ebullición: 77 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005247
Núm. CAS: 288-94-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %