3-Aminomethyltetrahydrofuran 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
433000010 433000050
ACRO433000010EA 282 EUR
ACRO433000010 ACRO433000050
3-Aminomethyltetrahydrofuran 97%
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 65 °C (15Torr)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234925
Núm. CAS: 165253-31-6
UN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %