1-Hexanol, anhidro 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
433860010 433861000
433860010.EA 236 EUR
433860010. 433861000.
1-Hexanol, anhidro 99%, AcroSeal®
1-Hexanol
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 156…157 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 0,8136 g/cm³
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002982
Núm. CAS: 111-27-3
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %