Etiltrimetoxisilano 97%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
433080010 433081000
433080010.EA 205 EUR
433080010. 433081000.
Etiltrimetoxisilano 97%, AcroSeal®
Etiltrimetoxisilano
Formula: C₅H₁₄O₃Si
Pto. Ebullición: 123…124 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051541
Núm. CAS: 5314-55-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %