3-Chlorophenyl acetylene 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

433130010 433130050
ACRO433130010EA 60.4 EUR
ACRO433130010 ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Formula: C₈H₅Cl
Pto. Ebullición: 178…179 °C (760 mmHg)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839984
Núm. CAS: 766-83-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR