2-Metoxibenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
433160050 433160250
ACRO433160050EA 45.8 EUR
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Metoxibenzonitrilo 99%
2-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 256 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 21…22 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001783
Núm. CAS: 6609-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %