3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-6-morpholinopyridazine
433270010 433270050
ACRO433270010EA 168 EUR
ACRO433270010 ACRO433270050
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine
Formula: C₈H₁₂N₄O
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743734
Núm. CAS: 66346-91-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %