3-(Dimethylamino)acrolein 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)acrylaldehyde, 3-(Dimethylamino)propenal, 3-(Dimethylamino)-2-propenal
433320050 433320250
ACRO433320050EA 67.2 EUR
ACRO433320050 ACRO433320250
3-(Dimethylamino)acrolein 90%
3-(Dimethylamino)acrolein
Formula: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Pto. Ebullición: 270…273 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006999
Núm. CAS: 927-63-9
UN: 3267
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20°C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25°C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test