2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
433340250 433341000
ACRO433340250EA 110 EUR
ACRO433340250 ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049324
Núm. CAS: 88744-36-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %