Imidazol-2-tiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Imidazol-2-tiol
433360010 433360050
ACRO433360010EA 58.3 EUR
ACRO433360010 ACRO433360050
Imidazol-2-tiol 98%
Imidazol-2-tiol
Formula: C₃H₄N₂S
Pto. de fusión: 228…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005188
Núm. CAS: 872-35-5
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %