6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Amino-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
433470010 433470050
ACRO433470010EA 178 EUR
ACRO433470010 ACRO433470050
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one
Formula: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,17 g/mol
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07801206
Núm. CAS: 99584-10-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥88.0 %