Tetrabutilamonio fluoruro 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio
433511000 433518000
433511000.EA 160 EUR
433511000. 433518000.
Tetrabutilamonio fluoruro 1 M in THF, AcroSeal®
Tetrabutilamonio fluoruro
Formula: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Densidad: 0.887 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011747
Núm. CAS: 429-41-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M