1,2-Dicloroetano 99.8% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etileno cloruro, Cloruro de etileno
433580010 433580025
ACRO433580010EA 83.9 EUR
ACRO433580010 ACRO433580025
1,2-Dicloroetano 99.8% para HPLC
1,2-Dicloroetano
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Pto. Ebullición: 81…85 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000963
Núm. CAS: 107-06-2
UN: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g