Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
433590010
433590050
ACRO433590010EA
41.4
EUR
ACRO433590010
ACRO433590050
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico 95%
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₄BF₃O₂ MW: 175.9 g/mol Pto. de fusión: 239.5…247.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863169 Núm. CAS: 182482-25-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |