4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
433780010 433782500
ACRO433780010EA 359 EUR
ACRO433780010 ACRO433782500
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2573 g/mol
Pto. de fusión: 212…214 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00233883
Núm. CAS: 92149-07-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥95 %