Ácido 3-cianofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
433790010 433790050
ACRO433790010EA 88.3 EUR
ACRO433790010 ACRO433790050
Ácido 3-cianofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3-cianofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789262
Núm. CAS: 214360-46-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %