Etilbenceno, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenylethane
433800010
433801000
433800010.EA
206
EUR
433800010.
433801000.
Etilbenceno, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Etilbenceno
Formula:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Pto. Ebullición: 136 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0.86 g/cm³ Pto. de inflamación: 22 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011647 Núm. CAS: 100-41-4 UN: 1175 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03801 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.75 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |