Etilenglicol, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Glicol, 1,2-Dioxietano, 1,2-Etanodiol
433811000 433810010
433811000.EA 76.7 EUR
433811000. 433810010.
Etilenglicol, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Etilenglicol
Formula: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Pto. Ebullición: 196…198 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1.113 g/cm³
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002885
Núm. CAS: 107-21-1
Índice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %