1-Clorobutano, anhidro 99.5%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: n-Butyl Chloride
433820010 433821000
433820010.EA 124 EUR
433820010. 433821000.
1-Clorobutano, anhidro 99.5%, AcroSeal®
1-Clorobutano
Formula: CH₃(CH₂)₃Cl
Pto. Ebullición: 77…78 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001009
Núm. CAS: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %