Piperidina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexahidropiridina
433840010 433841000
433840010.EA 418 EUR
433840010. 433841000.
Piperidina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 107,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,862 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005979
Núm. CAS: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA