Ácido (4-nitrofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
433890010 433890050
ACRO433890010EA 72.2 EUR
ACRO433890010 ACRO433890050
Ácido (4-nitrofenil)metabórico 97%
Ácido (4-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
Pto. de fusión: 270…271 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00161360
Núm. CAS: 24067-17-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %