Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
433910010 433910050
ACRO433910010EA 44.8 EUR
ACRO433910010 ACRO433910050
Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico 97%
Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 101,1…101.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179452
Núm. CAS: 374538-03-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %