3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
433930010
433930050
ACRO433930010EA
58.9
EUR
ACRO433930010
ACRO433930050
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₉H₁₈BBrO₂ MW: 248,96 g/mol Pto. Ebullición: 61…64 °C (,4 mmHg) Densidad: 1,177 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10567053 Núm. CAS: 124215-44-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |