2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
433950050 433950250
ACRO433950050EA 32.3 EUR
ACRO433950050 ACRO433950250
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (,5Torr)
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191060
Núm. CAS: 77987-49-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %