Trifluorometanosulfonato de iterbio (III), anhidro 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ytterbium (III) triflate
434050010 434050050
ACRO434050010EA 51.1 EUR
ACRO434050010 ACRO434050050
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III), anhidro 99.9% (trace metals basis)
Trifluorometanosulfonato de iterbio (III)
Formula: C₃F₉O₉S₃Yb
MW: 620.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200261
Núm. CAS: 54761-04-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 26.8 to 29.0 % (Yb)
Total conc. of imp.as REO ≤1000 ppm