9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
434170010 434170050
ACRO434170010EA 68.1 EUR
ACRO434170010 ACRO434170050
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
9-Fluorenylmethyl carbamate
Formula: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239.27 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237376
Núm. CAS: 84418-43-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %