2-Bromo-5-metiltiofeno 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Estabilización: (0.1:0.4)% Stabilised with copper and sodium hydrogen carbonate
434200010 434200050
ACRO434200010EA 38.6 EUR
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Bromo-5-metiltiofeno 95% estabilizado
2-Bromo-5-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 58
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130103
Núm. CAS: 765-58-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3