Potasio nitrato 99%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
434430010 434430025 434430100
ACRO434430010EA 56.5 EUR
ACRO434430010 ACRO434430025 ACRO434430100
Potasio nitrato 99%, extra_pure
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Pto. Ebullición: 400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 334 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder, crystals and chunks
Titration after Ion exchange 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)