4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
434441000 434445000
ACRO434441000EA 80.6 EUR
ACRO434441000 ACRO434445000
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Densidad: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013140
Núm. CAS: 55-55-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder (Discolors in air)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration 99.0 to 101.5 %
Suitability (for determ. of phosphate) Passes test