4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
434210010
434210050
ACRO434210010EA
84.5
EUR
ACRO434210010
ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Formula:
C₉H₁₉NO₃ Pto. de fusión: 37…40 °C Densidad: 1,02 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01861334 Núm. CAS: 75178-87-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |