N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
434230050 434230250
ACRO434230050EA 130 EUR
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 123…124 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,075 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192314
Núm. CAS: 4760-34-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %