5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
434320010 434320050
ACRO434320010EA 170 EUR
ACRO434320010 ACRO434320050
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
Pto. de fusión: 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06412560
Núm. CAS: 56621-90-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +27° to +29° (20°C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %