N-Lauroilsarcosinato de sodio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
434370010 434370250 434371000
ACRO434370010EA 445 EUR
ACRO434370010 ACRO434370250 ACRO434371000
N-Lauroilsarcosinato de sodio 95%
N-Lauroilsarcosinato de sodio
Formula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293.38 g/mol
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042728
Núm. CAS: 137-16-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,04379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless to light yellow
pH 7.0 to 9.0
Titration with HClO4 94 to 106 %