Amonio sulfato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
434380010 434380050
ACRO434380010EA 46.8 EUR
ACRO434380010 ACRO434380050
Amonio sulfato 99%, extra puro
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 280 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %