Agua ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydrogen oxide
434400010 434400050
ACRO434400010EA 54.6 EUR
ACRO434400010 ACRO434400050
Agua ACS
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Chloride (Cl) ≤0.4 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.4 ppm
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1