1-Metilbencimidazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 70.4 EUR
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Metilbencimidazol 99%
1-Metilbencimidazol
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (16hPa)
Pto. de fusión: 55…57 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192275
Núm. CAS: 1632-83-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %