2-Bromo-3,3,3-trifluoropropeno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
434460010 434460050
ACRO434460010EA 31.3 EUR
ACRO434460010 ACRO434460050
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropeno 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropeno
Formula: C₃H₂BrF₃
Pto. Ebullición: 34 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,65 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077469
Núm. CAS: 1514-82-5
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3520 to 1.3570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %