p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium 4-methylbenzenesulphinate, Sodium-p-toluenesulphinate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt, Sodiumtoluene-4-sulphinate
434530250 434531000
ACRO434530250EA 48.7 EUR
ACRO434530250 ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhidro 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Formula: C₇H₇NaO₂S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013136
Núm. CAS: 824-79-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.00 %
HPLC ≥96.0 %