Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
434541000 434548000
434541000.EA 51.3 EUR
434541000. 434548000.
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dilithium tetrabromonickelate(II)
Formula: Br₄Li₂Ni
Densidad: 1,065 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192058
Núm. CAS: 13826-95-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green to brown Solution
Titration Argentometric 0.45 to 0.55 M
GC ≥95 %