n-Dodecano, anhidro 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dodecane
434590010 434591000
434590010.EA 687 EUR
434590010. 434591000.
n-Dodecano, anhidro 99%, AcroSeal®
n-Dodecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Pto. Ebullición: 215…217 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,753 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008969
Núm. CAS: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %