Polietilenglicol 4.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: PEG 4.000
434630010 434630050
ACRO434630010EA 64 EUR
ACRO434630010 ACRO434630050
Polietilenglicol 4.000
Polietilenglicol 4.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…58 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779612
Núm. CAS: 25322-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g