1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
434671000 434678000
434671000.EA 183 EUR
434671000. 434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Formula: C₃H₅BrMg
Pto. Ebullición: 65 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209610
Núm. CAS: 14092-04-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %