Mercaptamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoethanethiol
434710050 434710250
ACRO434710050EA 94.8 EUR
ACRO434710050 ACRO434710250
Mercaptamina 95%
Mercaptamina
Formula: C₂H₇NS
MW: 77.15 g/mol
Pto. de fusión: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008196
Núm. CAS: 60-23-1
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %