2,4-Dicloro-5-nitropirimidina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
435290050 435290250
ACRO435290050EA 93.1 EUR
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina 97%
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C (17Torr)
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127867
Núm. CAS: 49845-33-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %